Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303463-1G PC303463-250MG
APOSPC303463-1GEA 667 EUR
APOSPC303463-1G APOSPC303463-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrClFN
Poids moléculaire: 238.485 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23163937
Numéro CAS: 1386459-84-2