Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303460-1G PC303460-5G PC303460-250MG
APOSPC303460-1GEA 307 EUR
APOSPC303460-1G APOSPC303460-5G APOSPC303460-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800811
Numéro CAS: 1000577-76-3