Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303456-1G PC303456-5G
APOSPC303456-1GEA 0 EUR
APOSPC303456-1G APOSPC303456-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26686407
Numéro CAS: 1537364-77-4