Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303454-1G PC303454-250MG
APOSPC303454-1GEA 667 EUR
APOSPC303454-1G APOSPC303454-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640076
Numéro CAS: 2092617-82-6