Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303453-1G PC303453-5G
APOSPC303453-1GEA 231 EUR
APOSPC303453-1G APOSPC303453-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29036608
Numéro CAS: 1514304-24-5