Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303452-1G PC303452-5G
APOSPC303452-1GEA 42.2 EUR
APOSPC303452-1G APOSPC303452-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783162
Numéro CAS: 1280786-80-2