Imprimer
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303445-1G PC303445-250MG
APOSPC303445-1GEA 580 EUR
APOSPC303445-1G APOSPC303445-250MG
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640075
Numéro CAS: 2514730-07-3