Imprimer
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303443-1G PC303443-5G
APOSPC303443-1GEA 348 EUR
APOSPC303443-1G APOSPC303443-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₆F₃N
Poids moléculaire: 161.124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26687840
Numéro CAS: 1536760-94-7