Imprimer
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303442-1G PC303442-5G
APOSPC303442-1GEA 348 EUR
APOSPC303442-1G APOSPC303442-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Poids moléculaire: 171.119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640073
Numéro CAS: 1533973-82-8