Imprimer
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303439-1G PC303439-5G
APOSPC303439-1GEA 174 EUR
APOSPC303439-1G APOSPC303439-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
Poids moléculaire: 190.119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20643360
Numéro CAS: 65829-28-9