Imprimer
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303438-1G PC303438-5G
APOSPC303438-1GEA 40.6 EUR
APOSPC303438-1G APOSPC303438-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Poids moléculaire: 217.998 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381286
Numéro CAS: 1207875-87-3