Imprimer
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303437-1G PC303437-5G
APOSPC303437-1GEA 261 EUR
APOSPC303437-1G APOSPC303437-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28099964
Numéro CAS: 1502530-72-4