Imprimer
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303435-1G PC303435-5G
APOSPC303435-1GEA 313 EUR
APOSPC303435-1G APOSPC303435-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26679577
Numéro CAS: 1513330-68-1