Imprimer
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303433-1G PC303433-5G
APOSPC303433-1GEA 145 EUR
APOSPC303433-1G APOSPC303433-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26686146
Numéro CAS: 1517576-71-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III