Imprimer
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (6-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC303432-1G PC303432-5G
APOSPC303432-1GEA 63.8 EUR
APOSPC303432-1G APOSPC303432-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Poids moléculaire: 223.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368109
Numéro CAS: 651326-72-6