Imprimer
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303429-1G PC303429-5G
APOSPC303429-1GEA 209 EUR
APOSPC303429-1G APOSPC303429-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737912
Numéro CAS: 1807172-38-8