Imprimer
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303427-1G PC303427-5G
APOSPC303427-1GEA 372 EUR
APOSPC303427-1G APOSPC303427-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972476
Numéro CAS: 887585-92-4