Imprimer
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303422-1G PC303422-5G
APOSPC303422-1GEA 78.3 EUR
APOSPC303422-1G APOSPC303422-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline
Formule: C₁₃H₈BrClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640070
Numéro CAS: 2514625-32-0