Imprimer
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303420-1G PC303420-250MG
APOSPC303420-1GEA 1050 EUR
APOSPC303420-1G APOSPC303420-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₆ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640069
Numéro CAS: 2300095-53-6