Imprimer
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303410-1G PC303410-5G
APOSPC303410-1GEA 72.5 EUR
APOSPC303410-1G APOSPC303410-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO
Poids moléculaire: 287.665 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28404281
Numéro CAS: 1369254-44-3