Imprimer
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303406-1G PC303406-250MG
APOSPC303406-1GEA 975 EUR
APOSPC303406-1G APOSPC303406-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640060
Numéro CAS: 2415751-66-3