6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆ClF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640059 Numéro CAS: 2415751-80-1 |