Imprimer
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303404-1G PC303404-250MG
APOSPC303404-1GEA 882 EUR
APOSPC303404-1G APOSPC303404-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₄Cl₂F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640058
Numéro CAS: 2415751-52-7