Imprimer
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303403-1G PC303403-250MG
APOSPC303403-1GEA 1280 EUR
APOSPC303403-1G APOSPC303403-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₈ClF₂N
Poids moléculaire: 191.606 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640057
Numéro CAS: 2415751-58-3