Imprimer
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303400-1G PC303400-5G
APOSPC303400-1GEA 77 EUR
APOSPC303400-1G APOSPC303400-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile
Formule: C₉H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28794310
Numéro CAS: 1806330-91-5