Imprimer
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC303395-10G PC303395-1G PC303395-5G PC303395-25G
APOSPC303395-10GEA 360 EUR
APOSPC303395-10G APOSPC303395-1G APOSPC303395-5G APOSPC303395-25G
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194258
Numéro CAS: 86520-34-5