Imprimer
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303391-1G PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA 681 EUR
APOSPC303391-1G APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22419064
Numéro CAS: 1824642-82-1