Imprimer
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303387-1G PC303387-250MG
APOSPC303387-1GEA 638 EUR
APOSPC303387-1G APOSPC303387-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31916396
Numéro CAS: 2091670-09-4