2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆F₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640051 Numéro CAS: 2383817-73-8 |