Imprimer
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303383-1G PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA 604 EUR
APOSPC303383-1G APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Poids moléculaire: 193.141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28798408
Numéro CAS: 1509586-85-9