Imprimer
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303382-1G PC303382-250MG
APOSPC303382-1GEA 592 EUR
APOSPC303382-1G APOSPC303382-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Poids moléculaire: 203.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31916395
Numéro CAS: 2383627-27-6