Imprimer
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 453 EUR
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₄O
Poids moléculaire: 240.582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31916393
Numéro CAS: 2387070-56-4