2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₇F₄N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640049 Numéro CAS: 2386895-35-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |