Imprimer
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303377-1G PC303377-250MG
APOSPC303377-1GEA 567 EUR
APOSPC303377-1G APOSPC303377-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31916392
Numéro CAS: 2092563-88-5