4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈Cl₂FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30726940 Numéro CAS: 2149590-99-6 |