Imprimer
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303369-1G PC303369-5G PC303369-25G
APOSPC303369-1GEA 243 EUR
APOSPC303369-1G APOSPC303369-5G APOSPC303369-25G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrCl₂FO
Poids moléculaire: 287.941 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30726938
Numéro CAS: 2149602-14-0