Imprimer
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303367-5G PC303367-1G
APOSPC303367-5GEA 940 EUR
APOSPC303367-5G APOSPC303367-1G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30726936
Numéro CAS: 2149599-01-7