Imprimer
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303366-1G PC303366-250MG
APOSPC303366-1GEA 522 EUR
APOSPC303366-1G APOSPC303366-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₃BrF₆O₂
Poids moléculaire: 337.013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28727899
Numéro CAS: 1805511-32-3