Imprimer
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303365-1G PC303365-250MG
APOSPC303365-1GEA 444 EUR
APOSPC303365-1G APOSPC303365-250MG
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432476
Numéro CAS: 1263378-40-0