Imprimer
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303361-5G PC303361-1G
APOSPC303361-5GEA 397 EUR
APOSPC303361-5G APOSPC303361-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28750484
Numéro CAS: 1805526-09-3