Imprimer
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303359-1G PC303359-5G
APOSPC303359-1GEA 77 EUR
APOSPC303359-1G APOSPC303359-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458696
Numéro CAS: 924818-16-6