Imprimer
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(5-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
PC303356-1G PC303356-5G
APOSPC303356-1GEA 74.1 EUR
APOSPC303356-1G APOSPC303356-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28402683
Numéro CAS: 1429422-26-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III