2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇BrClF Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24034366 Numéro CAS: 1510609-23-0 |