Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303336-1G PC303336-250MG PC303336-5G
APOSPC303336-1GEA 632 EUR
APOSPC303336-1G APOSPC303336-250MG APOSPC303336-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Poids moléculaire: 169.583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658721
Numéro CAS: 1126424-34-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III