Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303327-5G PC303327-1G
APOSPC303327-5GEA 800 EUR
APOSPC303327-5G APOSPC303327-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28751776
Numéro CAS: 1807267-72-6