4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇ClFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20483139 Numéro CAS: 1242314-99-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |