Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303321-1G PC303321-5G
APOSPC303321-1GEA 289 EUR
APOSPC303321-1G APOSPC303321-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28751970
Numéro CAS: 1805042-06-1