3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇F₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18394893 Numéro CAS: 1261439-98-8 |