3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅ClF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18379811 Numéro CAS: 1261825-37-9 |