Imprimer
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303317-5G PC303317-1G
APOSPC303317-5GEA 956 EUR
APOSPC303317-5G APOSPC303317-1G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid 98%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18395260
Numéro CAS: 1261675-72-2